Supelco® Organic Reference Standard, 2-Hexanone
Leverandør: Merck
47733-U
47733-UEA 335 NOK
47733-U
Supelco® Organic Reference Standard, 2-Hexanone
Standarder Organiske standarder
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07
NB: P202 - P210 - P233 - P240 - P241 - P308 + P313
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63515cbca62d9d0494a601e7bb5807ecac2aaaae&vid=63515cbca62d9d0494a601e7bb5807ecac2aaaae&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
M-Clarity quality level MQ100
Synonym(s) Butyl methyl ketone
Environmentally Preferable
Tetthet 0,812 g/ml at 25 °C (lit.)
CAS-nr 591-78-6
MDL No. MFCD00009482
Formel CH₃(CH₂)₃COCH₃
Molekylvekt 100,16
Smeltepunkt –57 °C (lit.)
kokepunkt 127 °C (lit.)
Hardhetsklasse beskrivelse H226 - H336 - H361f - H372
Flammepunkt 23 °C
Fraktforhold STD
Lagringsforhold 2...30 °C