Dewar-kar, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
4150-1000 4150-2000 4150-4000 4150-9000
478-5401EA 2050 NOK
478-5401 478-5402 478-5404 478-5410
Dewar-kar, Nalgene®
Dewars og kryogene fartøy
HDPE-kar og -lokk. Uknuselige kar for korttidsoppbevaring av isvann, tørrisløsningsmiddel og flytende nitrogen.
  • Double walls filled with urethane foam
  • Vented insulated cover
  • With carrying handle (except 10 L model)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)