Autoklaver, LABOKLAV
Leverandør: SHP Steriltechnik
210055001000V 210055001000H 210160001000V 210160001000H 210195001000H 210195001000V 210100001000V 210080001006V 210080001004V 210080001004H 210100001000H 210080001000V 210080001000H 210135001000V 210135001000H
481-0402EA 0 NOK
481-0402 481-0401 481-0465 481-0464 481-0480 481-0481 481-0434 481-0430 481-0426 481-0425 481-0433 481-0418 481-0417 481-0449 481-0448
Autoklaver, LABOKLAV
Sterilisatorer Autoklav, dampsterilisering
Et helt nytt konsept gjør at enheten kan installeres enten som en front- eller topplaster. Med SHP-autoklaver har du ikke lenger problemer med å bestemme deg for vertikal eller horisontalt oppheng. Enhetene er de samme, uansett om de monteres horisontalt eller vertikalt. Selv på et senere tidspunkt kan enheten snus fra vertikalt til horisontalt oppheng eller omvendt, uten at du må gjøre store tekniske endringer (ta kontakt med oss for mer informasjon). Når enhetene er satt opp horisontalt, kan de til og med stables. Kammer og hus i rustfritt stål SS 316L.