Supelco® Organic Reference Standard, Pyridine solution
Leverandør: Merck
48305-U
48305-UEA 450 NOK
48305-U
Supelco® Organic Reference Standard, Pyridine solution
Standarder Organiske standarder
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
NB: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS-nr 110-86-1
Hardhetsklasse beskrivelse H225 - H301 + H311 + H331 - H370
Flammepunkt 11 °C
Fraktforhold STD
Lagringsforhold 2...30 °C