J.T.Baker®, Robotic Tips Type MP
Leverandør: Avantor
49209-0105EA 5550 NOK
49209-0105
J.T.Baker®, Robotic Tips Type MP
Pipettespisser
Egnet for bruk med Roche MagNA Pure-instrumenter. Tilgjengelig i ledende versjon, med filter og i CE-IVD-merket versjon for klinisk diagnostiske applikasjoner.
  • Produsert under renromsbetingelser (renrom klasse B)
  • Moderne kvalitetskontroll
  • Strekkodebredd for automatisk identifisering
  • Renhetsnivå: PCR ren
  • Perfekt analyse av høy gjennomstrømning
  • Pakket i blisterpakninger
Valideringen av tipsene på instrumentet for spesifikke bruksområder er på brukerens ansvar.