Siktemaskin, AS 400 control
Leverandør: Retsch GmbH
30.022.0001
510-0048EA 0 NOK
510-0048
Siktemaskin, AS 400 control
Risteapparater Siktemaskiner
Med horisontal sirkulær bevegelse, for sikter med diametre på 100/150/200/203/305 og 400 mm.
Brukes til sikting av tørrvarer. Nøyaktig separasjon av fin- eller grovkornede varer, f.eks. i kornindustrien, bryggeribransjen, kjemisk industri, utgravninger, jord, treforedling og plastindustri. Den horisontale, sirkulære bevegelsen av sikteproduktet egner seg spesielt godt til å skille produkter som malt korn, og lignende materialer. Til testing av plast (kornete støpematerialer), krever DIN 53 477 den sirkulære siktebevegelsen.
Sertifiseringer: I henhold til DIN og ISO 9000