Overføringsmembraner, Biodyne®
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
60106 60200 60201 60207 60208 60314 60315 60404 60400 60406 60336 330790
732-3006EA 8375 NOK
732-3006 732-3010 732-3011 732-3016 732-3017 732-3018 732-3019 732-3028 732-3024 732-3030 732-2974 514-1437
Overføringsmembraner, Biodyne®
Overføringsmembraner
Biodyne®-transfermembraner har høy følsomhet og lav bakgrunn og gir forbedret påvisning og oppløsning. Perfekte for påvisning av nukleinsyrer.
  • Membranes do not crack, shrink or tear when subjected to multiple cycles of hybridisation, stripping and reprobing
  • Intrinsically hydrophilic for easy wetting
  • Superior performance with radioactive (Biodyne® B membrane) and non-radioactive (Biodyne® A membrane) detection systems
Biodyne® A-membran (amfoterisk nylon 6,6): Membranens zeta-potensial kan reguleres ved å endre pH-verdien. Perfekt for rehybridiseringerMore Product Information