Sprøytefilter, Acrodisc® DMSO-Safe
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4433
514-4011EA 2975 NOK
514-4011
Sprøytefilter, Acrodisc® DMSO-Safe
Filter Sprøytefilter
For løsninger som inneholder dimetylsulfoksid (DMSO). Sterilisering av media for kryopreservering av celler.
Nylonmembran, PP-hus, sterilt.