Prøvekapsler, Envirochek® og Envirochek® HV
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12098 12099 12107
514-4087EA 57575 NOK
514-4087 514-4088 514-4089
Prøvekapsler, Envirochek® og Envirochek® HV
Filter Membranfilterkapsler
Til konsentrasjon og gjenvinning av kryptosporidium-oocyster og Giardia-cyster fra kildevann eller ferdigvann. HV-kapsler (stort volum) er lagd for prøvetaking av opptil 1000 L behandlet vann og valideres for opptil 50 L kildevann.
Envirochek®: hydrophilic PES, Envirochek® HV: hydrophilic polyester; housing: PC.
HV (high volume) capsule is designed for sampling up to 1000 litres of treated water and is validated for up to 50 litres of source water.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Ø×L 61×216 mm