HEPA-kapsler
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12144
514-4092EA 2300 NOK
514-4092
HEPA-kapsler
Filter Ventilasjonsfilter
Utviklet for produksjon av bakteriefri luft (HEPA, High Efficiency Particulate free Air) for sterile bruksområder. Porøs membran med høye gjennomstrømningshastigheter ved lavt differensialtrykk, noe som forlenger filterets levetid.
  • Kan brukes til ikke-steril forfiltrering av væsker
Membran: Versapor®, hus: PP.
Garanterer partikkelfri luft med 99,97 % retensjon av 0,3 µm DOP-aerosol (ASTM D 2986-71).