Luftfilter, AcroVent®
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4249
514-4108EA 3125 NOK
514-4108
Luftfilter, AcroVent®
Filter Ventilasjonsfilter
Rimelig engangfilter som reduserer farene for kontaminering. Ideell til slanger for CO₂-inkubatorer.
Membran: hydrofobt PTFE, hus: PP.