Luftfilter, Vacushield™
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4402
514-4115EA 1600 NOK
514-4115
Luftfilter, Vacushield™
Filter Ventilasjonsfilter
Beskytter ventiler og pumper mot skader fra væsker. Beskytter laboratoriepersonell mot mulige biofarer, luftbårne kontaminanter og aerosolkontaminanter.
Membran: hydrofobt PTFE, hus: PP
Aerosol retention: 99,97% of 0,3 µm DOP particles at 32 L/min/100 cm²