Venting filters, Acro® 50
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
A50V002P2NV A50V002P2
514-4228EA 29925 NOK
514-4228 514-4227
Venting filters, Acro® 50
Filter Ventilasjonsfilter
Perfekt til slangekobling av bioreaktorer, fermenteringstanker og ballonger eller steril ventilering av kulturbeholdere. Perfekt for tilkobling av engangssystemer som må gammabestråles.
  • Connects easily to hoses of various sizes in-line or as a final filter
  • Light weight prevents crimping of tubing
  • Excellent for disposable systems
  • Eliminates cleaning validation
Membran: Emflon® II (hydrofobt PVDF); hus PP
Economical, disposable depth filter for venting applications or sterile gas delivery. Prevents the passage of aerosols, protecting equipment andMore Product Information