1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulphonate ≥98%, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Warning
514888-10G
514888-10GEA 988 NOK
514888-10G
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulphonate ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulphonate
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate,98%
Formel: C₁₄H₁₇NO₃S
Smeltepunkt: 148…151 °C (lit.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00137110
CAS-nummer: 78105-28-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a467b4e20f68782471290640022808a01e9b7c15&vid=0c1168c3cc07528cfb8d7944c9894253eaabe284&prid=web&clid=SAPDAM