VWR®, Ekstraksjonshylse klasse 501
Leverandør: VWR Collection
516-0261EA 1925 NOK
516-0261 516-0262 516-0000 516-0252 516-0256 516-0257 516-0258 516-0259 516-0260 516-0254 516-0255 516-0253
VWR®, Ekstraksjonshylse klasse 501
Ekstraktorer Ekstraksjonshylser
Ren cellulose. Egnet for alle typer ekstraktorer (Soxhlet, Büchi, Gerhardt med mer).
  • Påvisning av innhold av frie lipider i matvarer og fettinnhold i melkepulver
  • Påvisning av oljeinnhold i oljeholdige produkter
  • Ekstraksjon og kvantifisering av ulike komponenter