VWR®, Filterpapir, kvantitativt
Leverandør: VWR Collection
516-0847EA 375 NOK
516-0847 516-0848 516-0849 516-0850 516-0852 516-0853 516-0854 516-0855 516-0856 516-0857 516-0267 516-0263 516-0269 516-0275 516-0268 516-0271 516-0270 516-0274 516-0272 516-0273 516-0264 516-0265 516-0266
VWR®, Filterpapir, kvantitativt
Filter Filterpapir Kvantitativt filterpapir
424: Brukt til filtrering av blysulfid, jernsulfid, sølvsulfid, alkalisk karbonat, blykromat, arsenikk, antimon, kadmium og næringsmidler. Påvisning av sandinnhold i meieriprodukter. Påvisning av hvithet i pulp i papirfabrikker.
434: Analyse av finkornet bunnfall som blydioksid, kalsiumfluorid, nikkelsulfid, sinksulfid, kald bariumsulfat og kobberoksid. Påvisning av uoppløselige urenheter i fett, animalske og vegetabilske oljer.
454: Til retensjon av zirkoniumhydroksid, aluminiumhydroksid, koboltsulfid og andre grove eller gelatinaktige bunnfall.
474: Til generell, kvantitativMore Product Information