Filtertrakt, parabel
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4230
516-8930EA 40175 NOK
516-8930
Filtertrakt, parabel
Trakter Membranfiltertrakter, trakter
Rustfritt stål, kan autoklaveres.
Til vakuumfiltrering av store mengder mikrobiologiske prøver, oljer og løsningsmidler. Bajonettlås uten O-ring.
Filtreringsareal: 9,6 cm².
Total Ø×L: 37×221 mm.
NB: Merk: Anbefales ikke til bruk sammen med flyktige væsker eller svært rene drivstoffer, da utladningen av statisk elektrisitet kan forårsake eksplosjon.