Prøvetakingsfilterkapsler, Acrocap™
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
6004482
516-9104EA 16575 NOK
516-9104
Prøvetakingsfilterkapsler, Acrocap™
Filter Membranfilterkapsler
Acrocap™-enheter brukes i stor utstrekning til klargjøring av grunnvannsprøver med lavt partikkelinnhold for generell analyse og analyse av oppløste metaller.
  • Removes air, particulates and microbial contamination
  • Supor® membrane in modified acrylic housing
  • Two disposable formats available - 'in-line' or 'bottle top'
Acrocap™-filter (516-9104)
Effektivt filtreringsområde: 15 cm², vent. 0,02 μm støttet PTFE, maksimalt trykk 2,04 bar.
Inngang/utgang: slangetilkobling, 6,4 mm. Id overholder ISO 594 FSL.
Acrocap™ PositiveMore Product Information