Formaldehyd 10% in aqueous solution stabilised
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Stabilisering: stabilisert med metanol 0,5-1,5 %
5167.1000EA 455 NOK
5167.1000
Formaldehyd 10% in aqueous solution stabilised
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
FN: 3334
ADR: 9,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (Formaldehyde) 8 - 12 %
pH (20°C) 8.2 - 8.4