Stativ for sentrifugerør, 15 og 50 ml
Leverandør: HEATHROW
HS24306
525-0141EA 225 NOK
525-0141
Stativ for sentrifugerør, 15 og 50 ml
Stativer for rør Tube Racks
ABS
  • Utviklet for stabil bruk i vannbad
  • Støtter sentrifugerør med konisk bunn
  • Alfanumerisk rutenettreferanse forenkler røridentifikasjonen
  • Sterilisering med alkoholspray på 70 %
W przypadku tworzywa ABS nie zalecamy przekraczania temperatury 80 °C.