Diklormetan stabilised, BAKER ANALYZED® for analyse av pesticidrester, J.T.Baker®

Leverandør: Avantor
Warning


Stabilisering: stabilisert med amylen 50 ppm

5275.2500EA 3700 NOK
5275.2500 5275-03
Diklormetan stabilised, BAKER ANALYZED® for analyse av pesticidrester, J.T.Baker®
Diklormetan
Formel: CH₂Cl₂
MDL nummer: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
FN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Stabiliser (Amylene) about 50 ppm
Water (KF) max. 0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR