Sykloheksan, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Synonymer: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
5278.2500EA 2800 NOK
5278.2500
Sykloheksan, BAKER ANALYZED® for pesticide residue analysis, J.T.Baker®
Sykloheksan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Kokepunkt: 81
Smeltepunkt: 7
Flash punkt: -18
MDL nummer: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
FN: 1145
ADR: 3 II
Merck Indeks: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (by GC) min. 99.5 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.02 %