RapidVap® N₂ fordampningssystem
Leverandør: LABCONCO
7910001 7910011
531-0173EA 0 NOK
531-0173 531-1077
RapidVap® N₂ fordampningssystem
Fordampere Sentrifugal fordampere
Et effektivt, automatisk fordampningssystem som kan brukes med en rekke aggressive kjemikalier. I RapidVap N₂-systemene rettes en strøm av nitrogen eller tørrgass ned mot prøvens overflate. Nedblåsing av nitrogen reduserer deltrykket direkte over væsken for å påskynde fordampning og bidra til å fjerne løsningsmiddelet etter hvert som det fordamper. Nitrogen kan programmeres for 2, 4, 6 eller alle de 8 rørplasseringene. Virvlende bevegelse og tørr varme kan også brukes for å akselerere prosessen ytterligere.
  • Rask fordampning: Vann fordamper ved en hastighet på opptil 1,1 ml/