RapidVap®-fordampningssystemer med vakuum
Leverandør: LABCONCO
7900001 7900003 7900011 7900013
531-0171EA 0 NOK
531-0171 531-0172 531-0219 531-0220
RapidVap®-fordampningssystemer med vakuum
Fordampere Sentrifugal fordampere
Systemene bruker vakuum i tillegg til varme og virvlende bevegelser for å bidra til å påskynde fordampning og gi et alternativ til tradisjonelle metoder for sentrifugefordampning. Disse systemene kan brukes sammen med en lang rekke aggressive kjemikalier. Varme tilføres gjennom et system med tørre varmeblokker som til forskjell fra vannbad ikke medfører noen mulig kilde til kontaminering, og som er vedlikeholdsfritt.
  • Rask fordampning: Vann fordamper ved en hastighet på opptil 0,75 ml/minutt/rør
  • Mikroprosessorstyrt 1000 W system med tørre