Natriumhydroksid 1.2 mol/l (1.2 N) vandig løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
5329.6025EA 3075 NOK
5329.6025
Natriumhydroksid 1.2 mol/l (1.2 N) vandig løsning
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
Tetthet: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer 1.185 - 1.215 mol/l
NIST traceable Confirmed