Ekstraktsjonshylse, Munktell
Leverandør: Ahlstrom-Munksjö
142009
537-4528EA 1275 NOK
537-4528
Ekstraktsjonshylse, Munktell
Ekstraktorer Ekstraksjonshylser
Klasse ET/401, cellulose.
Spesielt godt egnet til ekstraksjon av organiske kombinasjoner fra reaksjonsblandinger, mat, naturlige substanser, lakk og binderanalyse i malingsfarger, støv og bestemmelse av tjære i gasser
Maks. temperatur: 120 °C