Pyridoxal hydrochloride, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
545060-25
545060-25EA 5525 NOK
545060-25
Pyridoxal hydrochloride, Millipore®
Pyridoxal hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClNO₃
MDL nummer: MFCD00012809
CAS-nummer: 65-22-5
EINECS: 200-602-5