VWR®, Hetteglass, med silan
Leverandør: VWR Collection
548-1848EA 6175 NOK
548-1848
VWR®, Hetteglass, med silan
Vialer
Øker prøveanalysens følsomhet ved å eliminere prøve-/glassreaksjoner.
  • Ideell for HPLC-bruk med høy sensitivitet
  • Deaktivert glassoverflate eliminerer reaksjoner mellom polare forbindelser og glasset
  • Ideell for aminosyrer, proteiner eller fenoler
  • Første hydrolytiske klasse