Nanomat 4, TLC plate applicator
Leverandør: CAMAG
022.4730
552-0007EA 17825 NOK
552-0007
Nanomat 4, TLC plate applicator
TLC-plateapplikatorer
Nanomat 4 brukes for enkel påføring av prøver i form av flekker på TLC- og HPTLC-lag. Et notch-system sikrer at prøveplasseringen oppfyller kravene for automatisk skanning i et densitometer. Prøver dispenseres i volumer på mellom 0,5 og 5 µl med engangskapillarer som er satt inn i universalkapillærholderen (552 0044) ved hjelp av kapillærveilederen (552 0039).
  • Enkel å bruke og praktisk
  • Rask, nøyaktig og reproduserbar spotting
  • Passer for TLC- og HPTLC-plater