Kapillærdispenser
Leverandør: CAMAG
022.7650 022.7655 022.7660 022.7661 022.7662 022.7665 022.7770 022.7771 022.7772 022.7775 022.7786
552-0062EA 12800 NOK
552-0062 552-0063 552-0064 552-0065 552-0066 552-0067 552-0068 552-0069 552-0070 552-0071 552-0044
Kapillærdispenser
TLC-plateapplikatorer
En kompakt kapillærdispenser. som kan brukes både individuelt eller fastsatt på en Nanomat. Leveres med dispensermagasin som kan lades fra beltet med 100 kapillærrør. Kapillærpipetter (engangs) på beltet finnes i pakker med 500 (5 belter) i størrelsene 0,5, 1,0, 2,0 og 5,0 µl.
  • Enkel og behagelig å bruke
  • Alle komponenter fra det gamle og nye systemet er kompatible
* Består av universalkapillærholdere (552-0044), et dispensermagasin for 1 µl kapillærrør (552-0065), en pakke med 5×100 kapillærpipetter (engangs) 1 µl (552-0069).