Utviklingssystem for TLC/HPTLC-plater, smartAlert
Leverandør: CAMAG
022.5300
552-0078EA 6050 NOK
552-0078
Utviklingssystem for TLC/HPTLC-plater, smartAlert
TLC-platemonitorer
Perfekt løsning for overvåkning av løsningsmiddelfronten i utvikling av TLC/HPTLC-plater uten bruk av stoppeklokke. Brukeren stiller inn ønsket utviklingsavstand, og så snart fronten når denne posisjonen, varsles brukeren med synlige og hørbare signaler. Dette gir mer konstruktiv og effektiv tidsbruk og arbeidsutførelse, samtidig som det garanterer nøyaktige resultater i henhold til metoden. Utformet for TLC/HPTLC-glasskamre og plater på opptil 200×200 mm, batteridrevet (opptil 1000 utviklinger).
  • Intelligent instrument, gir alltid nøyaktig utvikling
  • Enkelt å bruke, bare én knapp