Spermidine trihydrochloride, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
56766-5
56766-5EA 5175 NOK
56766-5
Spermidine trihydrochloride, Millipore®
Spermidine trihydrochloride
Formel: C₇H₂₂Cl₃N₃
Smeltepunkt: 256…258 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00012918
CAS-nummer: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Indeks: 12,08893