Standard sinkplasmaoppløsninger, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
5791.0100EA 0 NOK
5791.0100
Standard sinkplasmaoppløsninger, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Standarder Kationstandarder Zinc Standards
Enkeltelement-plasmastandarder brukes for nøyaktig og enkel kalibrering sammen med presis detektering av sporforurensninger.
Sertifiseringer: Sporbar til NIST.
NB: 10.000 µg/ml= (1,00 % w/v)= 10000 mg/l