VWR®, Digital timer, én kanal
Leverandør: VWR Collection
609-0128EA 325 NOK
609-0128
VWR®, Digital timer, én kanal
Tidsur Tidsur, digital
Enkanals elektronisk timer med minne og sertifikat for kalibrering.
  • LCD
  • Teller ned og opp i 99 minutter, 59 sekunder
  • Sist gang satt minne
  • Monteringsalternativer: Legg flatt på benk, vippbart stativ for vertikal visning, lommeklemme for festing til laboratoriefrakk, magnetisk bakside for feste av metalloverflate
Resolution: 0,1
Sertifiseringer: Testet og kalibrert i et eksklusivt trippel akkreditert/registrert ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkreditert laboratorium (sert #2448.01), mot utstyr hvis kalibrering kan spores til NIST.
Leveringsinformasjon: More Product Information