VWR®, Digital stoppeklokke
Leverandør: VWR Collection
609-0139EA 750 NOK
609-0139
VWR®, Digital stoppeklokke
Tidsur Stoppeklokker, digitale
Denne elektroniske stoppeklokken inkluderer en kalender og en klokke.
  • 1/100 sekund kronograf
  • Alarmfunksjon
  • Minnefunksjon (lagrer en rundetid)
Sertifiseringer: Testet og kalibrert i et trippel akkreditert/registrert ISO/IEC 17025:2005, A2LA akkreditert laboratorium (Cert #2448.01), mot utstyr hvis kalibrering kan spores til NIST.
Leveringsinformasjon: Leveres med ett CR2032-batteri, kalibreringssertifikat, individuelt serienummer og flerspråklige (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) instruksjoner.