Digital stoppeklokke, Profil
Leverandør: HANHART
221.1723-00
609-1243EA 3900 NOK
609-1243
Digital stoppeklokke, Profil
Tidsur Stoppeklokker, digitale
Målinger av mellomtider, akkumulert tid, to påfølgende ganger.
  • Måleområde: 1/100 s
  • Visningsområde: 9 t, 59 min., 59,99 s
  • Start / Stopp / Tilbakestill funksjoner
  • LCD og vanntett hus
Leveringsinformasjon: Leveres med beskyttelsesveske, ledning og batteri.