VWR®, Veieskål, engangs
Leverandør: VWR Collection
25433-020
611-1373EA 735 NOK
611-1373 611-1374 611-1375 611-1376 611-1377 25433-020
VWR®, Veieskål, engangs
Skip Veieskip
Aluminium, lysmåler.
  • Flenset kant med krummet kant for økt stabilitet
  • Uten kontaminanter eller olje
  • Kan stables
Perfekt for veiing, prøvetaking, dispensering, oppbevaring, matforedling, fordamping eller generelt laboratoriebruk.