VWR® SpatulaBalance, Veieskje
Leverandør: VWR Collection
611-1565EA 1300 NOK
611-1565
VWR® SpatulaBalance, Veieskje
Vekter
Et unikt produkt som kombinerer enkeltheten av en spatel med en vekt, for rask og mer nøyaktig måling av prøven. Spesielt nyttig innenfor matindustrien og veterinærområder. Avtakbar, klar skje, gradert for væskemåling, laget av korrosjonsbestandig ABS-plast som kan vaskes i oppvaskmaskin, for enkel rengjøring.
  • Digital LCD-skjerm i håndtaket med enkelt grep, med indikator for lavt batterinivå
  • 5 til 30 ml graderinger i skje med 5 ml intervaller
  • Taster med tre posisjoner for tara, fryst visning og konvertering fra gram til unser