VWR®, Veieskip til engangsbruk
Leverandør: VWR Collection
611-2249EA 1275 NOK
611-2249
VWR®, Veieskip til engangsbruk
Skip Veieskip
Disse fleksible PS-båtene har glatte overflater for å gi nøyaktige utslipp med minimalt prøvetap.
  • Shallow boat with a wide, flat bottom to resist tipping
  • Temperature range –10 to 70 °C (14 to 158 °F)
  • Can be used with microwave moisture analysers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
Disse solide veibåtene er ideelle for veiing av solide produkter.