VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Leverandør: VWR Collection
611-2258EA 17325 NOK
611-2258 611-2260 611-2261 611-2263 611-2264 611-2265 611-2269 611-2271 611-3123 611-3261 611-3263 611-3264 611-3282 611-3280 611-3326 611-3328 611-3343 611-3350 611-3351 611-3449 611-3451 611-3546 611-4281 611-5615
VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Vekter
Et økonomisk utvalg av pålitelige analytiske balanser med høy ytelse. Alle modellene har en topppanne i rustfritt stål.
  • Sjekk veiing (alarmfunksjon), vekttallisering, tetthetsbestemmelser av prøver og styktellingsfunksjoner
  • Mulighet for ekstern eller intern kalibrering, RS232 inkludert som standard
  • Veiekammer L×B×H: 162×171×225 mm
Brukeren kan velge tre alternativer for modeller med intern kalibrering (angitt med 'i' på slutten av modellnavnet):
Balansen vil kalibrere ved å bruke den interne vekten ved å trykke på CAL-knappen
Balansen kalibreresMore Product Information