Vekter, matporsjonering, FD-serien
Leverandør: OHAUS
71170445
611-2812EA 8475 NOK
611-2812
Vekter, matporsjonering, FD-serien
Vekter
Porsjonsvekt i rustfritt stål, utviklet for næringsmiddelindustrien. Den er holdbar og lett å rengjøre og gir en stabil vektvisning innen to sekunder. Vekten kan drives på nettstrøm eller batterier og har en funksjon for automatisk avstenging for å spare strøm. Vanlig batterilevetid er 120 timer. Bruksområder inkluderer kontrollveiing (positiv og negativ) med en "trafikklys"-indikator med tre LED-lamper og lydalarm for å veilede operatøren.
  • Innstillingstast for å oppgi målvekt
  • Justerbare føtter og vaterboble foran
  • Støtter HACCP-samsvar