VWR®, Veieskip, engangs
Leverandør: VWR Collection
611-0093EA 545 NOK
611-0093 611-0094 611-0095 611-9168 611-9169 611-9170 611-9175 611-9176 611-9177 611-9178 611-9179 611-9180 611-9181 611-9182 611-9183 611-3113 611-3114 611-3115
VWR®, Veieskip, engangs
Skip Veieskip
PS, firkantet.
  • Lav form med bred, flat bunn
  • De avrundede hjørnene gjør overføringen enklere
  • Temperaturbestandig opptil 70 °C
Disse fleksible skipene med glatt overflate gir nøyaktig uthelling med minimalt prøvetap. De er biologisk inaktive og resistente mot fortynnede og svake syrer, vannholdige løsninger, alkoholer og blekemidler. Perfekt for bruk med mikrobølge-, vekt- eller fuktighetsanalysatorer.
Forpakning: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.