Serologiske pipetter
Leverandør: Brand
27109 27107 27113 27115 27112
612-0842EA 210 NOK
612-0842 612-0841 612-0844 612-0845 612-0843
Serologiske pipetter
Pipetter Serologiske pipetter
AR-Glas®.
  • Kalibrert til å levere 'Ex'
  • Graderinger og påskrift i gul farge, korte graderingsmerker
  • Med bomullspropp i den øvre enden
Spiss Ø: 1 og 2 ml: 2 mm, 5, 10, 25 ml: 3 mm.