Storage and organisation system
Leverandør: HEATHROW
HS20612
612-1861EA 1225 NOK
612-1861
Storage and organisation system
Pipettestativ
ABS, farget. For standardpipetter, serologiske pipetter og pipetteesker. Sterk, stabil konstruksjon.
  • Passer til standard- og serologiske pipetter fra 0,1 til 25 ml
  • De fire rommene med sidevinduer gir godt innsyn, selv når flere systemer plasseres ved siden av hverandre
  • Holder for pipettefyllere og pipetteringsballonger