VWR®, Pipettefyller, Peléusballong, Standard/Universal/Flip
Leverandør: VWR Collection
612-1930EA 205 NOK
612-1930 612-2008 612-1931 612-2004 612-1920 612-1947
VWR®, Pipettefyller, Peléusballong, Standard/Universal/Flip
Pipetter Pipetteballonger
Naturgummi.
  • For målepipetter og fullpipette på opptil 10 ml (Standard) eller 100 ml (Universal/Flip)
  • Standard/Universal pipetterfyller: Med 3 lufteventiler
  • Flip pipetterfyller: Bare 2 driftspunkter, for enklere bruk (Utstrømning gjennom en automatisk, avtakbar ventil)