Aspirasjonspipette, Falcon®
Leverandør: Corning
357558 357501
734-0456EA 1500 NOK
734-0456 612-2458
Aspirasjonspipette, Falcon®
Pipetter Aspireringspipetter
PS, uten propper, ugraderte, til engangsbruk, sterile.
  • Et sikrere alternativ til Pasteur-pipetter av glass
  • Pyrogenfrie
  • Pakket enkeltvis for å unngå kontaminering
Forpakning: Pakket enkeltvis i termoformet emballasje av papir/plast.