VWR®, pipettepærer
Leverandør: VWR Collection
612-2691EA 835 NOK
612-2691 612-2693
VWR®, pipettepærer
Pipetter Pipetteballonger
Naturlatex.
  • For Pasteurpipetter, små pipetter og medisinske dråpetellere
Kapasitet: 1 til 2 ml
Lengde: 43/52 mm