VWR®, Safety Bulb Pipette Fillers
Leverandør: VWR Collection
612-2703EA 325 NOK
612-2703
VWR®, Safety Bulb Pipette Fillers
Pipetter Pipetteballonger
Rød gummi med hvit plastkobling og konisk silikonadapter, autoklaverbar.
  • For pipetter med lite eller stort volum
  • Konisk adapter for sikrere tilkobling av pipetter. Reduserer faren for knusing, fordi det kreves mindre kraft for å feste ballongen
  • Elastisk stropp til å feste ballongen til en reagensbeholder eller til brukerens håndledd
Capacity: 15 ml