VWR®, Vacuum/Pressure Bulb
Leverandør: VWR Collection
612-2705EA 260 NOK
612-2705
VWR®, Vacuum/Pressure Bulb
Pipetter Pipetteballonger
Svart gummi med PVC-koblinger.
  • For innsamling av gassprøver eller aspirering av gasser gjennom instrumenter
  • To tykkveggede gummiventiler
Kapasitet: 85 ml
Farge: svart
Bestillingsinformasjon: Tilgjengelig uten slange.