Pipettestativ, magnetisert
Leverandør: HEATHROW
HS20612M
612-2994EA 1100 NOK
612-2994
Pipettestativ, magnetisert
Pipettestativ
Pipette rack made of blue ABS plastic.
  • Robust
  • En magnet i hvert hjørne. Kan monteres på et kjøleskap eller metallskap
  • Inneholder fire rom for oppbevaring av pipetter
W×D×H: 85×290×410 mm
Bestillingsinformasjon: Leveres med to holdere for pipettefyller, pipettekontroller og pipetteringshjelpemiddel.